Learn More
Thermo Scientific™ PageBlue™ Protein-Färbelösung
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Thermo Scientific Pierce PageBlue Proteinfärbelösung ist eine sensitive und wirtschaftliche Rezeptur aus kolloidalem Coomassie G-250-Farbstoff für die Endpunktfärbung von Proteinen in Polyacrylamid-Gelen und an PVDF-Membranen ohne Methanol oder Essigsäure.
Leistungsmerkmale:
Anwenderfreundlich – Gel einfach in der gebrauchsfertigen Lösung einweichen und angefärbte Banden ohne Entfärben analysieren
Schnell – 25 bis 40 Minuten-Protokoll
Sicher – enthält kein Methanol und keine Essigsäure
Dynamischer Bereich – linearer dynamischer Bereich von 5 bis 500 ng
Wirtschaftlich – kann bis zu 3 Mal wiederverwendet werden
Empfohlen für:
Visualisieren und quantifizieren Sie Proteine, die in 1D-,2D- und IEF-Polyacrylamid-Gelen getrennt sind. Färben Sie Proteine nach dem Transfer auf PVDF-Membranen. Färben Sie Gele vor der anschließenden Silberfärbung oder Massenspektrometrieanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet |
| Detektionsstelle | In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Marker oder Farbstoff | Coomassie |
| Produkttyp | Proteinfärbelösung |
| Produktlinie | PageBlue |
| Menge | 1 L |
| Zielmolekül | Protein |
Sicherheit und Handhabung
- PageBlue Protein Staining Solution, 1 L
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl alcohol, Phosphoric acid