Learn More
Invitrogen™ Novex™ Sharp Unstained Protein Standard
Entwickelt für präzise, einfache und praktische Molekulargewichtsschätzung für Proteine verschiedenster Molekularmassen bei SDS-PAGE und Western-Blotting
Marke:  Invitrogen™ LC5801
199.12 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10273723
  • 262.00 € / 500 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Genau: Scharfe Banden für die genaue Bestimmung des Molekulargewichts
  • Umfassend: Eine breite Palette von Molekülgewichtsbanden, die aus12 Proteinen im Bereich von 3,5 bis 260 kDa bestehen
  • Praktisch: Die gebrauchsfertige Mischung eliminiert die Notwendigkeit der Erwärmung oder Reduzierung des Probenpuffers, wie auch der Probenzugabe vor Gebrauch
  • Vielfältig einsetzbar - geeignet für die meisten Geltypen, empfohlen für die Verwendung mit Novex™ NuPAGE™, Tris-Glycin- und Tricin-Gelen.
  • Kompatibel mit gängigen Gelfärbungen - Funktioniert mit SimplyBlue™, Coomassie™, Silber und SYPRO™ Färbeverfahren
  • Gel-Kompatibilität: NovexTricin-Gele, NovexTris-Glycin-Gele, NuPAGE Bis-Tris-Gele, NuPAGE Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
Der Novex Sharp Protein Standard wird auch vorgefärbt angeboten.
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt: zwei 250 µl-Fläschchen
Lagerpuffer: 65 mmol Tris (pH 6,8), 30 % Glycerin, 2 % SDS, 2,5 mmol EDTA, 0,0025 % Coomassie G-250
Lagerung: Nach Erhalt bei –20 °C lagern
Proteinleiter
3,5 bis 260 kDa
Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
Novex™
Trockeneis
12
Ja
Ungefärbt
260, 160, 110, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 3,5 kDa
2 x 250 μl
Western Blotting, SDS-PAGE
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2999826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC5801
Chargennummer2490499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC5801
Chargennummer2490500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC5801
Chargennummer2558125 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC5801
Chargennummer2666821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC5801
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ Sharp Unstained Protein Standard > 2 x 250 μl