Learn More
Thermo Scientific™ Orion pH Puffer- Portionspackungen
Stellen Sie mit diesen individuellen pH-Puffer-Beutel frische, gebrauchsfertige Standards für die pH-Kalibrierung sicher.
Marke: Thermo Scientific™ 911025-WA
50.31 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Stellen Sie mit den Thermo Scientific™ Orion™ pH-Puffern für den individuellen Gebrauch frische, gebrauchsfertige Standards für die pH-Kalibrierung sicher. Die Puffer sind farbkodiert und können somit leicht zugeordnet werden. Alle Orion pH-Puffer sind auf NIST™ rückführbare Standard-Referenzmaterialien.
- Puffer mit Farbkennzeichnung: Der pH-4,01-Puffer ist rosa, der pH-7,00-Puffer gelb und der pH-10,01-Puffer blau
- Die Lieferung erfolgt mit Puffer-/Temperaturtabellen für genaue Kalibrierungen und NIST-Rückverfolgbarkeit
- Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards
- Die Beutel enthalten jeweils 15 ml Lösung und werden als Set mit 10 oder 25 Einheiten vertrieben
Hinweis:
Die nachfolgenden Artikelnummern wurden aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 910410
Neue Artikelnummer: 910410-WA
Alte Artikelnummer: 911025
Neue Artikelnummer: 911025-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (MSDS) austauschbar.
Spezifikation
pH Buffer, individual use pouches | |
Hellblau | |
Einmalgebrauch für die pH-Kalibrierung | |
10.01 | |
25 x 15 ml | |
Wasser, Natriumbikarbonat, Methylparaben, FD & C Blau Nr. 1, Natriumkarbonat | |
Ja |
100 °C | |
pH 10.01 Puffer | |
pH-Messgerät und Elektrode, Einmalgebrauch | |
Flüssigkeit | |
Pufferlösung | |
Pouch | |
löslich |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
16Stunden
7Minuten
26Sekunden
35 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
91Stunden
7Minuten
26Sekunden
35Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
16Stunden
7Minuten
26Sekunden
35
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.