Learn More
3M™ Ultra-strapazierfähiges Bodenbeschriftungsband 971
Ultra Durable Floor Marking Tape 971
Marke:  3M™ 7010300943
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17217790
  • 239.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragende Abriebfestigkeit
  • Hält dem Anheben mit Gabelstaplern stand
  • Helle Farben für hohe Sichtbarkeit
  • Beständig gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien
  • Haftet auf Kontakt und bleibt dort, wo Sie es anbringen
  • Fördert die saubere Entfernung ohne Lösungsmittel und Schaben
  • In verschiedenen Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
51 mm x 33 m
32,9 m
50,8 mm
Gelb
Name des Produkts
3M™ Ultra-strapazierfähiges Bodenbeschriftungsband 971 > Gelb