Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid-Miniprep-Kit
Mit diesem einfachen, schnellen und kostengünstigen System können Sie hochwertige Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen isolieren.
Marke: Thermo Scientific™ K0502
Beschreibung
Das GeneJET Plasmid Miniprep Kit nutzt eine exklusive Kieselgelmembrantechnologie in Form einer praktischen Zentrifugationssäule. Mit dem Kit kann pro Isolationsvorgang bis zu 20 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienanzahl zurückgewonnen werden.
Das Kit nutzt eine exklusive Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule. Mit dem Kit können je nach Aufreinigungsverfahren bis zu 20μg High-Copy-Plasmid-DNA zurückgewonnen werden.Effizient – Hohe Ausbeute von bis zu 20 μg hochwertiger Plasmid-DNA
Schnell – Verfahren dauert weniger als 14 Minuten
Praktisch – Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholfällung ist nicht erforderlich
- Rein – Aufgereinigte DNA ist sofort einsatzbereit
Anwendungen
Schnelle Isolation hochreiner Plasmid-DNA, die für alle konventionellen molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, darunter:
- Verdau mittels FastDigest oder konventioneller Restriktionsenzyme
- Automatisierte Fluoreszenz- und Radioaktivitätssequenzierung
- PCR
- In-vitro-Transkription
- Umwandeln
Funktionsprinzip
Empfohlen für:
Schnelle Aufreinigung von High-Copy-Plasmid-DNA, die für molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, wie z. B.:—FastDigest oder konventioneller Restriktionsverdau,—automatisierte Fluoreszenz- und radioaktive Sequenzierung
Spezifikation
Spin-Säule | |
Silikasäule | |
Bakterien | |
Kompatibel (Vakuumverteiler) | |
GeneJET | |
50 Aufreinigungen | |
< 14 min |
Zentrifugationssäule | |
Mini | |
PCR, Klonierung, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, In-vitro-Transkription | |
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA | |
Plasmid-MiniPrep-Kit | |
Plasmid-DNA |
Sicherheit und Handhabung
- GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P373-KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide,Guanidine hydrochloride