Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 450 Messgerät für gelösten Sauerstoff
Eutech™ bietet eine große Auswahl an Messgeräten und Sonden für gelösten Sauerstoff für den Einsatz in verschiedenen Bildungs-, Labor- und Industrieanwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X651634
434.52 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Eutech™ DO450 Dissolved Oxygen Meter ist ein tragbares, wasserdichtes Messgerät für gelösten Sauerstoff/Temperatur. Das DO450 Messgerät bietet eine kostengünstige, optische RDO-Technologie, die Wartungszeit und -kosten reduziert.
Eigenschaften
- Parameter: Gelöster Sauerstoff/Temperatur
- Die wartungsfreie optische Sonde ohne Elektrolyt macht den Austausch empfindlicher Membrane überflüssig und eliminiert den Salzaufbau aus Nachfülllösungen
- Strapazierfähiges, wasserdichtes und staubdichtes Design mit IP67-Rating
- Das große, hintergrundbeleuchtete, einstellbare Display ermöglicht die Temperaturmessung
- Wechseln Sie mit einem Knopfdruck zwischen % Sättigung und mg/l (ppm) gelöstem Sauerstoff
- Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
- Manuelle Korrektur von Luftdruck und Salinität
- Wählbare Temperaturanzeige in ºC oder ºF – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
- Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
- Speicherung von bis zu 500 Datensätzen – Einfache USB- oder RS232-Ausgabe mit optionalen Datenkabeln
- Integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierungsdaten mit Uhrzeit und Datum – und erfüllt die GLP-Standards (Good Laboratory Practices)
- 500 Stunden Akkulaufzeit oder optionales Universalnetzteil verwenden
- Integriertes Stativ mit Wandhalterung – Ermöglicht die einfache Messung und Lagerung auf dem Labortisch
Spezifikation
Nur DO 450 Messgerät: Messgerät, zwei AA-Batterien | |
USB oder RS232 | |
DO: Null und Sättigung | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Offset in Schritten von 0.1, ±10 ºC oder ±18 ºF | |
Speichert bis zu 500 Datensätze | |
Optional | |
Messgerät: 0.5 kg, verpackt: 0.7 kg | |
± 2 %; ±0,1 ppm oder mg/l bis zu 8; ± 0,2 ppm oder mg/l über 8 | |
0 bis 200 %; 0 bis 20 ppm/mg/l | |
0.10 %; 0.1 ppm/mg/l | |
0,0 °F bis 122,0 °F | |
Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) |
Druck- & Salinitätskompensation = Manuell Zeit- und Datumsstempel der Kalibrierung und der gespeicherten Daten |
|
0 mg/l bis 20 mg/l | |
0,0 °C° bis 50,0 °C° | |
±0.5 ºC; ±0.9 ºF | |
Einstellbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
IP-67 | |
Messgerät: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 in (20 x 8.3 x 5.7 cm), verpackt: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 in (23 x 23 x 7 cm) | |
Messgerät: 1 lb. (0,453592 kg), verpackt: 1,4 lb. | |
0 bis 200 %; 0 bis 20 ppm/mg/l | |
0.10 %; 0.1 ppm/mg/l | |
Ja | |
>100 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) | |
±2 %; ±0.1 ppm oder mg/l bis zu 8; ±0.2 ppm oder mg/l über 8 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31