Learn More
Thermo Scientific™ Orion pH Puffer- Portionspackungen
Stellen Sie mit diesen individuellen pH-Puffer-Beutel frische, gebrauchsfertige Standards für die pH-Kalibrierung sicher.
Marke:  Thermo Scientific™ 910710
29.12 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10069110
  • 31.57 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Stellen Sie mit den Thermo Scientific™ Orion™ pH-Puffern für den individuellen Gebrauch frische, gebrauchsfertige Standards für die pH-Kalibrierung sicher. Die Puffer sind farbkodiert und können somit leicht zugeordnet werden. Alle Orion pH-Puffer sind auf NIST™ rückführbare Standard-Referenzmaterialien.
  • Puffer mit Farbkennzeichnung: Der pH-4,01-Puffer ist rosa, der pH-7,00-Puffer gelb und der pH-10,01-Puffer blau
  • Die Lieferung erfolgt mit Puffer-/Temperaturtabellen für genaue Kalibrierungen und NIST-Rückverfolgbarkeit
  • Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards
  • Die Beutel enthalten jeweils 15 ml Lösung und werden als Set mit 10 oder 25 Einheiten vertrieben
Hinweis:
Die nachfolgenden Artikelnummern wurden aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 910410
Neue Artikelnummer: 910410-WA
Alte Artikelnummer: 911025
Neue Artikelnummer: 911025-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (MSDS) austauschbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH Buffer, individual use pouches
Hellgelb
Einmalgebrauch für die pH-Kalibrierung
7
10 x 15 ml
Wasser, dibasisch, Kaliumdihydrogenphosphat, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxan, FD und C gelb Nr. 5, Natriumphosphat
Ja
100 °C
pH 7.00 Puffer
pH-Messgerät und Elektrode, Einmalgebrauch
Flüssigkeit
Pufferlösung
Pouch
löslich
Dokumentation
Application Notes
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerDZ1A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog Number910710
ChargennummerDZ1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number910710
ChargennummerCQ2D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number910710
ChargennummerCR2D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number910710
ChargennummerCP3D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number910710
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion pH Puffer- Portionspackungen > pH 7,00-Puffer, gelb farbcodiert, 10 Beutel
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.