Learn More
Texwipe™ Sterile CleanFoam Schaumtupfer
Texwipe CleanFoam sterile Schaumstofftupfer, Länge: 5 Zoll, 132,2 mm, Breite Kopf: 0,78 in.,19,7 mm, Griffausführung: Polypropylen, Polyurethan, empfohlene Anwendungen: Sicherheit
Marke:  Texwipe™ STX712A
536.75 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17268879
  • 565.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Texwipe CleanFoam sterile Schaumstofftupfer
  • Länge: 5 in., 132,2 mm
  • Breite Kopf: 0,78 in., 19,7 mm
  • Grifftyp: Polypropylen, Polyurethan
  • Empfohlene Anwendungen: Sicherheit
  • Überwachen von Umgebungsbedingungen
  • Reinigung mit kompatiblen Lösungen und Lösungsmitteln
  • Aufnehmen von feinen Pulvern
  • Oberflächenprobenahme
  • Entnahme und Transport bakteriologischer Proben
  • Spezifikation
    Spezifikation
    5,02 in.
    127,5 mm
    0,51 in.
    Polypropylen
    Polypropylen
    Polyurethan
    Tupfer
    Polyurethan
    13 mm
    Vollständige thermische Bindung
    Rechteckig
    Name des Produkts
    Texwipe™ Sterile CleanFoam Schaumtupfer > Rechteckiger Kopf, 7,8 m dick