Learn More
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikroröhrchen-Rack mit Deckel
Halten Sie 0,2 ml Streifen und 1,5 ml Röhrchen auf der einen Seite und 0,5 ml Röhrchen auf der anderen Seite dieses Racks mit Deckel aus 100 % recyceltem Kunststoff.
Marke: Thermo Scientific™ 8638
Description
Aufnahme von 0.2 ml Streifen und 1.5 ml Röhrchen auf der einen Seite und 0.5 ml Röhrchen auf der anderen Seite im Thermo Scientific™ FlipStrip Mikroröhrchen-Rack mit Deckel. Das Rack ist zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt.
- Fasst 0,2 ml Streifen und 1,5 ml Röhrchen auf einer Seite, 0,5 ml Röhrchen auf der anderen Seite
- Stabile, flache Bauweise mit alphanumerischem Gitter zur einfachen Röhrchenidentifikation
- Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln der Racks
- Verschiedene Farben erhältlich
Spécification
Flipstrip Rack | |
Tubes (0.5 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2 mL) | |
Ja |
Blau | |
Recycled Plastic | |
12 Racks |
Suggestions de produits
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.