Learn More
Fisherbrand™ Pipette Finntip™ aus Polypropylen
Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem kritischen Anwendungen. Fisherbrand™ Finntip™ Pipettenspitzen aus Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.
Marke:  Fisherbrand™ FB34691
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11567462
  • 22.86 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
  • Fester Sitz durch passgenauen Konus
  • Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
  • Autoklavierbar
  • Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
  • Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
  • Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
  • Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
  • Praxisorientiertes Spitzenvolumen
  • Aeroject™ Spitzen mit Spezialfiltern aus hydrophobem PE-HD als
  • Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontaminationen
  • Geeignet für alle gängigen Pipettenarten
Spezifikation
Spezifikation
2000 bis 10,000 μl
Natural
Finntip™
Unsteril
Autoklavierbar
Polypropylen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pipette Finntip™ aus Polypropylen > Fassungsvermögen: 2000 bis 10000 μl