Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Diese universal einsetzbaren Pipettenspitzen eignen sich für zahlreiche Pipetten Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Die Standard-Pipettenspitzen zeichnen sich durch optimales Benetzungsverhalten, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade aus.
Marke:  Eppendorf™ 0030000978
60.09 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10157291
  • 63.40 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Pipetten gewährleisten einen minimalen Kraftaufwand beim Aufsetzen und Abwerfen bei höchstem Grad an Dichtheit.Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen funktionieren optimal mit Eppendorf Pipetten und verfügen über optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade.
  • Geringe Aufsatz- und Abwurfkräfte bei höchster Dichtigkeit
  • Der ergonomisch optimal gestaltete Konus passt hervorragend auf die Eppendorf Pipetten.
  • Feine Graduierungen machen die Sichtprüfung des Pipettiervolumens noch einfacher.
  • Feine eingezogene oder verlängerte Spitzen vereinfachen das Arbeiten mit kleinen Mengen.
  • Lange, schmale Spitzen erreichen den Boden von engen und hohen Gefäßen, ohne den oberen Rand des Gefäßes zu berühren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 5000 μl
Violett
4,7 in.
Universal
Universal
500 Pk.
Eppendorf Pipetten
epT.I.P.S.
Steril
Autoklavierbar
12 cm
Bulk
500 Tips (5 Bags x 100 Tips)
Pipettenspitzen
Ja
Fein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen > Volumen: 100 bis 5000 μl; Länge: 120 mm, Menge: 1000/Packung; Farbe: Violett