Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-Mikroröhrchen-Wendegestelle
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau/grün/violett/gelb/orange, Green, Purple, Yellow, Orange
Gelb
Grün
Naturfarben
Packungsgröße:
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Erhabene Ringe, Deckel |
| Produkttyp | Gestell, Mikroröhrchen |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau/grün/violett/gelb/orange, Green, Purple, Yellow, Orange |
| Aufnahmevermögen | Mikroröhrchen (0,5 ml), Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 96/Seite |
| Form | Rechteckig mit abgerundeten Ecken |
| Mehr anzeigen |