Learn More
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikroröhrchen-Rack mit Deckel
Halten Sie 0,2 ml Streifen und 1,5 ml Röhrchen auf der einen Seite und 0,5 ml Röhrchen auf der anderen Seite dieses Racks mit Deckel aus 100 % recyceltem Kunststoff.
19.85 € - 268.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Flipstrip Rack |
---|---|
Material | Recycled Plastic |
Stapelbar | Ja |
Anzahl pro Karton | 12 Racks |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10358711
|
Thermo Scientific™
8608 |
Red, Green, Yellow, or Blue | N/A | |||||||
10778072
![]() |
Thermo Scientific™
8618 |
Grün fluoreszierend, Orange fluoreszierend, Rosa fluoreszierend, Violett |
268.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11837233
|
Thermo Scientific™
8628 |
Green | N/A | |||||||
10556562
|
Thermo Scientific™
8638 |
Blau | N/A | |||||||
10065210
|
Thermo Scientific™
8648 |
Purple | N/A | |||||||
12368182
|
Thermo Scientific™
8658-11 |
Gelb | N/A | |||||||
10646391
![]() |
Thermo Scientific™
8668 |
Rosa fluoreszierend |
23.05 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11894402
![]() |
Thermo Scientific™
8678 |
Orange fluoreszierend |
268.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10177000
![]() |
Thermo Scientific™
8688 |
Grün fluoreszierend |
22.40 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10095090
|
Thermo Scientific™
8698 |
Rot | N/A | |||||||
Beschreibung
Aufnahme von 0.2 ml Streifen und 1.5 ml Röhrchen auf der einen Seite und 0.5 ml Röhrchen auf der anderen Seite im Thermo Scientific™ FlipStrip Mikroröhrchen-Rack mit Deckel. Das Rack ist zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt.
- Stabile, flache Bauweise mit alphanumerischem Gitter zur einfachen Röhrchenidentifikation
- Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln der Gestelle
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Flipstrip Rack | |
Recycled Plastic | |
Ja | |
12 Racks |