Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Kleenex™
Marke: Kimberly-Clark™ 6330
107.07 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bernsteinfarbene, stark schäumende flüssige Handseife mit einem reinen Blumenduft, mit Aloe vera
- Gibt bis zu 1.000 kontrollierte Gel-Portionen aus
- Wenn die Kassette leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen und kann vollständig wiederverwertet werden, wenn die Pumpe entfernt wird
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Spendern für jeden Waschraum: Aquarius™ in Weiß (Artikelnummer 6948) und Schwarz (Artikelnummer 7173) sowie in Edelstahl (Artikelnummer 8973)
Spezifikation
Handreiniger | |
Liquid | |
6 Packungen | |
1 l |
Bernsteinfarben | |
Für die Verwendung in jeder Waschraumumgebung | |
6 L |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kleenex™ > Fassungsvermögen: 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur