Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Pipetten mit variablem Volumen
Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
Marke: Fisherbrand™ 4680070
153.16 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24314" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
- Vollständig autoklavierbar — Die gesamte Pipette kann Dampf-autoklaviert werden.
- Soft-Touch-Spitzenabwurf — ein Getriebemechanismus reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf auf 50 %.
- Ergonomischer, komfortabler, leichter Griff — bequemer Halt und müheloses Aufsetzen der Spitze
- Optimal passend für SureOne™ Spitzen — ausgezeichnete Pipettierleistung
- Super-Blow-Out-Kolben — erzeugt einen um 150 % stärkeren Luftstoß als herkömmliche Kolben für die Dispensierung von Mikrotropfen
Serviceleistungen
Drei Jahre.
Spezifikation
0,6 bis 1 % | |
Autoklavierbar | |
Elite™ | |
100 bis 1000 μl | |
1 μl | |
3 Jahre |
SureOne™ Spitzen | |
SureOne™ Spitze | |
Mikropipette | |
Ergonomisch | |
Soft-Touch-Spitzenabwurf |