Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchengestell aus PP (Polypropylen)
Geeignet für Probenahmeanwendungen vor oder nach der PCR™. Fisherbrand™ 96-Well PCR™-Gestelle aus Polypropylen enthalten 96 einfach erkennbare Röhrchenaufnahmen. Das abnehmbare Scharnier liegt flach auf, und das Gestell ist autoklavierbar. Aus robustem Polypropylen.
Marke: Fisherbrand™ HS23461AF
44.64 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Verwendung mit Probenahmeanwendungen vor oder nach der PCR™. Fisherbrand™ PCR™-Gestell aus Polypropylen 96-Well enthält 96 leicht identifizierbare Wells. Das abnehmbare Scharnier liegt flach auf und das Gestell ist autoklavierbar. Hergestellt aus robustem Polypropylen.
Das perfekte Röhrchengestell für Probenahme vor oder nach PCR™
- Platz für einzelne 0.2 ml-Röhrchen oder Streifen mit 8 oder 12 Röhrchen
- Röhrchen-Wells sind leicht durch eingeprägte Zahlen und Buchstaben zu erkennen
- Aus robustem Polypropylen in verschiedenen Farben
- Abnehmbarer Klappdeckel liegt flach auf
- Autoklavierbar und stapelbar
- Abmessungen: 130 mm lang x 98 mm breit x 33 mm hoch, mit Röhrchen-Wells mit Durchmesser 5.2 mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PCR-Gestell | |
Blau, Grün, Orange, Rosa, Gelb | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Ja | |
127 x 101 x 38 mm (5 x 4 x 1.5 in.) | |
5 in. | |
4 in. | |
1,5 in. | |
5.2 mm |
Abnehmbarer, mit Scharnier versehener Deckel | |
Ja | |
PCR-Röhrchen | |
96 | |
Keine | |
Unsteril | |
127 mm | |
98 mm | |
33 mm | |
130 mm |