Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetten
Gewährleisten geringe Pipettier- und Spülkräfte. PIPETMAN™ Pipetten verfügen über einen klassischen Spitzenabwurf aus Metall oder Kunststoff.
Marke: Gilson™ F144059M
259.06 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Körper (Griff) aus PVDF minimiert die Erwärmung der Hand beim Pipettieren und ist beständig gegen aggressive Chemikalien
- Direkte Volumenablesung mit Dezimalziffern vermeidet Fehler bei der Volumeneinstellung
- Mit klassischem Spitzenabwerfer aus Metall oder Kunststoff lieferbar
- Der aufsteckbare Abwerfer passt genau auf den Körper der Pipette und verhindert das Verrutschen über einen längeren Zeitraum
- Neu gestaltete Dichtung, leichtere Abwurffedern und hochwertiges Kolbenfett ermöglichen eine Pipettierkraft von bis hinunter zu 2 N
- Qualitativ hochwertiges Kolbenfett
Modellspezifische Merkmale
- Die Modelle P2 und P10 verfügen über Spitzenabwerfer mit zwei Positionen für die Verwendung mit D10 (kurzen) und DL10 (langen) Spitzen
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort.
Spezifikation
± 3, ± 4, ± 8 μl | |
Nein | |
Blau | |
Wiederverwendbar | |
Ergonomisch | |
Gehäuse P1000G | |
Pipetman | |
Unsteril | |
100 bis 1000 μl | |
D200, D300, DF100ST Spitze | |
14,37 in. | |
12,01 in. | |
4,72 in. | |
Blau |
D200, D300, DF100ST SPITZE | |
Autoklavierbar | |
Anleitung | |
D-200, D-300, DF100ST Spitze | |
PVDF, Edelstahl | |
1 | |
Nein | |
Pipette | |
Extrem geringe Pipettierkräfte, leichtes Design | |
Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
Zertifizierte Qualität |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30