Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangflasche mit PUR-Beschichtung
Speziell für den Einsatz in Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben mit PUR-Beschichtung werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03064070
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10355385
  • 184.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • Mit Kugelgelenk S 35
  • Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
  • Autoklavierbar
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
Specifications
Specifications
Duran Glas
Rotationsverdampfer
1000 mL
Auffangkolben
PUR
131 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangflasche mit PUR-Beschichtung > Kapazität: 1000 ml