Learn More
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikroröhrchen-Rack mit Deckel
Halten Sie 0,2 ml Streifen und 1,5 ml Röhrchen auf der einen Seite und 0,5 ml Röhrchen auf der anderen Seite dieses Racks mit Deckel aus 100 % recyceltem Kunststoff.
Marke:  Thermo Scientific™ 8648
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10065210
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Aufnahme von 0.2 ml Streifen und 1.5 ml Röhrchen auf der einen Seite und 0.5 ml Röhrchen auf der anderen Seite im Thermo Scientific™ FlipStrip Mikroröhrchen-Rack mit Deckel. Das Rack ist zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt.
  • Fasst 0,2 ml Streifen und 1,5 ml Röhrchen auf einer Seite, 0,5 ml Röhrchen auf der anderen Seite
  • Stabile, flache Bauweise mit alphanumerischem Gitter zur einfachen Röhrchenidentifikation
  • Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln der Racks
  • Verschiedene Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flipstrip Rack
Tubes (0.5 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2 mL)
Ja
Purple
Recycled Plastic
12 Racks
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Mikroröhrchen-Rack mit Deckel > Flipstrip Racks, Purple