Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangflasche mit PUR-Beschichtung
Speziell für den Einsatz in Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben mit PUR-Beschichtung werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03064058
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Kugelgelenk S 35
- Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
- Autoklavierbar
- Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
Spezifikation
Duran Glas | |
Rotationsverdampfer | |
500 mL |
Auffangkolben | |
PUR | |
105 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangflasche mit PUR-Beschichtung > Kapazität: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur