Learn More
Day Impex™ Desinfektionsmittel Virkon, viruzid, Tabletten
Geeignet für die Reinigung und Desinfektion von Arbeitsflächen und Geräten in einem einzigen Schritt. Das viruzide Day Impex™ Desinfektionsmittel Virkon™ in Tablettenform gewährleistet das breiteste Spektrum unter allen Desinfektionsmitteln.
Marke: Day Impex™ 330012
Beschreibung
- Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.
- Größtes nachgewiesenes Spektrum aller Desinfektionsmittel – hat sich in unabhängigen Tests als wirksam gegen alle 18 Virusfamilien, die Menschen und Tiere befallen, einschließlich AIDS (HIV) und Hepatitis B, erwiesen.
- Ausgezeichnetes Bakterizid und Fungizid reinigt und desinfiziert Arbeitsflächen und Ausrüstung in einem einzigen Schritt
- Kann als Pulver direkt auf verschüttetes Blut und andere Körperflüssigkeiten aufgebracht werden
- Löst sich leicht auf und bildet ein flüssiges Desinfektionsmittel
- Geruchlos, reizt die Haut und Augen nicht, nicht-toxische Dampfphase, außerordentlich geringe orale Toxizität
- Nach COSHH-Anforderungen sind keine Expositionsgrenzwerte erforderlich
- Nicht-korrosiv, nicht-bleichend und biologisch abbaubar
- Jede Viruserkrankung, die über Oberflächen oder Instrumente übertragen wird, die mit infiziertem Blut, Körperflüssigkeiten, Fäkalien oder Speichel kontaminiert sind, kann durch richtige Anwendung kontrolliert werden. Zum Reinigen und Desinfizieren von Arbeitsflächen und Geräten.
Spezifikation
Viruzides Desinfektionsmittel | |
Für das Reinigen und Desinfizieren von Arbeitsoberflächen und Ausrüstung | |
10 Tabletten/Röhrchen, 20 Röhrchen/Karton |
Tablet | |
5 g/Tablette |
Sicherheit und Handhabung
- Rely+On Virkon Tablets
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.