Learn More
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen
Die farbcodierten Gestelle eignen sich zur Aufbewahrung von 1.5 bis 2.0 ml-Mikroröhrchen. Fisherbrand™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen eignen sich zum Aufbewahren von bis zu 80 Fläschchen mit Schraubverschluss für den Einsatz auf der Arbeitsfläche oder zur Lagerung oder zum Transport von Proben. Die eingeprägten Koordinaten in den farbcodierten Gestellen erleichtern die Handhabung. Autoklavierbar und zum Einfrieren geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ HS29025GF
26.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11728084
  • 30.50 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beliebtes Gestell im Fraktionssammlerplattenstil
  • Hält 80 Mikroröhrchen mit Schraubverschluss oder Kryofläschchen mit Wells mit 1 mm Durchmesser
  • Nimmt 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen in kompakter Anordnung (5 x 16-Array) auf
  • Farbcodiert, um spezifische Laborverfahren oder einzelne Techniker leicht identifizieren zu können
  • Eingeformte Koordinaten für einfache Probenorganisation und -platzierung
  • Aus robustem Polypropylen mit geformten Griffen für einfache Handhabung
  • Autoklavierbar und zum Einfrieren geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen
5 x 16
Farblich sortiert
Polypropylen
Rechteckig
Ja
Ideal zur Tiefkühllagerung
5/Packung
225 mm
67 mm
28 mm
11 mm
Nr.
Autoklavierbar
Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml)
80
Keine
Unsteril
Mikrozentrifugenröhrchen
5 Packung
8.9 in.
2.6 in.
1.1 in.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen > Verschiedene Farben; Höhe: 28mm