Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
Marke: Eppendorf™ 0030122186
171.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die biobasierte (aus biobasiertem Material) Variante hilft bei der Reduzierung des verbrauchsmaterialien-bezogenen Kohlenstoffabdrucks im Labor. Die biobasierten Röhrchen haben identische Materialeigenschaften und technische Spezifikationen wie unsere nicht-biobasierten Röhrchen.
- Gewährleistet eine leckagefreie Lagerung und schützt die Probenintegrität.
- Geeignet für eine Vielzahl von Laboraufgaben und erhöht so die Flexibilität.
- Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung.
- Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln.
- Klare, sichtbare Graduierungen zur schnellen Volumenbestimmung.
- Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effiziente Zentrifugation.
- Erhältlich in Formaten mit 15 ml, 25 ml und 50 ml.
- Die 2D Datamatrix (SafeCode)-Option verfügt über eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung. Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 25 % beschädigt sein können.
Spezifikation
HDPE | |
50 ml | |
12 Gestelle x 25 Röhrchen | |
300 Pk. | |
Nicht autoklavierbar | |
Konisch | |
30 mm | |
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA |
Klar | |
Polypropylen | |
300 Röhrchen (12 Gestelle x 25 Röhrchen) | |
Steril | |
Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free | |
Schraube | |
19,500 x g |