Learn More
BRAND™ PCR 8-Streifen-Kappen
Die Konstruktion aus Polypropylen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. BrandTech™ PCR-Verschlüsse in 8er Streifen sind autoklavierbar sowie RNase-, DNase- und DNA-frei. Die gewölbten Verschlüsse sind in verschiedensten Farben erhältlich und erleichtern damit die Probenbestimmung.
Marke:  BRAND™ 781334
40.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10271783
  • 53.65 € / 125 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für exzellente, reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen und ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben verunreinigen könnten.
  • Erhältlich in flacher oder gewölbter Ausführung
  • Die gewölbten Kappen sind in einer Vielzahl von Farben zur besseren Probenidentifizierung erhältlich
  • Autoklavierbar
  • RNase-, DNase- und DNA-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Unsteril
Ja
8er Flachdeckel-Streifen
Ja
Flach
Mikrotiterplatten
Polypropylen
Ja
Autoklavierbar
Ja
Deckelstreifen
Dokumentation
Brochures
Technical Notes
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000012929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number781334
Chargennummer0000012605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number781334
Chargennummer0000010594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2024 Catalog Number781334
Chargennummer0000010399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number781334
Name des Produkts
BRAND™ PCR 8-Streifen-Kappen > 8er-Streifen mit durchsichtigen, flachen Kappen für PCR