Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
Optimal für zellbiologische Anwendungen und Probenvorbereitungsprotokolle in mikrobiologischen und molekularbiologischen Laboren geeignet.
Marke: Eppendorf™ 0030118405
66.49 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die reduzierte Höhe ermöglicht einen einfachen Probenzugriff auch bei kleinen Pipetten und Spitzen– reduziertes Risiko einer Kreuzkontamination zwischen Pipette und Röhrchen
- Einhändiges Öffnen und Schließen durch die SnapTec™ Kappenversion für schnelle Flüssigkeitsextraktion und -zugabe
- Zentrifugationsstabilität bis zu 17.000 x g für beide Röhrchenvarianten – SnapTec™ Kappe und Schraubverschluss
- Die Dichtigkeit des Deckels ist über einen breiten Temperaturbereich gewährleistet
- Weniger Lagerplatz erforderlich durch ∼ 20 % weniger Höhe im Vergleich zu konischen 50 ml-Röhrchen
- Passendes Zubehör für Zentrifugation, Mischen und Erhitzen, Probenvorbereitung und Lagerung gewährleistet eine einfache Integration in die vorhandene Laborumgebung
- Hochwertiges Rohmaterial der Klasse Premium USP 6 und keine Verwendung von Gleitadditiven, Weichmachern und Bioziden während der Herstellung sorgen für höchste Probenintegrität und optimale Sichtbarkeit der Probe und des Pellets
- Der Schraubverschluss mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt eine anwenderfreundliche ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko
- Das konische 25 ml-Röhrchen mit SnapTec™ Verschluss ist bei 121 °C in 20 Min. autoklavierbar
- Zellkulturanwendungen, optimal für Pooling, z. B. Pooling von Medien aus 3 x T75-Kolben (25 ml)
- Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und in molekularbiologischen Laboren, z. B. Bakterienkultur in Midi-Prep-Größe, Klonierung, DNA-Extraktion bei der Arbeit mit einer relativ hohen Menge an biologischem Ausgangsmaterial (in Botanik)
- Lagerung und Transport von Proben und Lösungen bis zu 25 ml
- Vorbereitung von Master-Mischungen und Puffern
Spezifikation
Polypropylen | |
25 mL | |
200 Röhrchen (5 Beutel x 40 Röhrchen) | |
Unsteril | |
0,85 oz. | |
Konisch | |
30 mm | |
17,000 x g |
Farblos | |
Polypropylen | |
200 (4 Beutel x 50 Röhrchen) | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf Quality (Non-sterile) | |
SnapTec-Kappe | |
Konisches Röhrchen | |
Eppendorf Qualität (unsteril) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Konische Röhrchen > Fassungsvermögen (metrisch)25 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur