Learn More
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke: Labcon™ 3181-325-006-9
463.13 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugieren bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbar
- Fassungsvermögen: 50 mL
- Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre und den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität, IATA 95 kPa | |
Purple | |
50 mL | |
Polypropylenharz | |
500 Tubes/Cs. | |
10 Röhrchen/IntegraPack™ Beutel/5 Beutel/Packung/10 Packung/Gehäuse | |
Steril | |
Yes | |
Autoklavierbar | |
115 mm | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free | |
Befestigter flacher Schraubverschluss | |
Ja | |
5 bis 45 in Schritten von 1 | |
20,000 x g |
Polypropylene | |
Naturfarben | |
Ja | |
Centrifuges, Rotators, Shakers | |
5 Pk. mit je 10 Röhrchen | |
10/IntegraPack™ Beutel | |
SuperClear™ Zentrifugenröhrchen | |
Yes | |
Zylindrisch | |
29 mm | |
Konisch | |
Yes | |
Yes | |
Zentrifugenröhrchen |