Learn More
Wheaton™ 50 ml selbstständige Zentrifugenröhrchen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Auslauffrei
- Serile
- Röhrchen auf konischer Basis
- Graduiert
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Farbe | Blau |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Anzahl pro Packung | 25 |
| Verpackung | Im Beutel |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |