Learn More
BRAND™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Aus besonders klarem Polypropylen. BRAND™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen halten Drehzahlen bis 3000 RZB stand. Graduierung und CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE. Als nicht-sterile und durch Röntgenstrahlung sterilisierte Ausführung mit 15 ml oder 50 ml Fassungsvermögen und mit oder ohne Sockel lieferbar. Mit Schraubverschlüssen aus Polyethylen mit Dichtkonus.
Marke:  BRAND™ 114823
195.87 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10131921
  • 275.00 € / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen mit hoher Durchsichtigkeit
  • Widerstandsfähig gegen RZB bis 3000.
  • Graduiert
  • Nicht steril oder durch Gammastrahlung sterilisiert, mit einem Fassungsvermögen von 15 ml oder 50 ml und mit oder ohne Basis erhältlich.
  • Mit Schraubverschluss aus Polyethylen und Dichtungskonus.
  • E-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Base
116 mm
Schraube
Ja
3000 × g
Polypropylen
Steril
Konisch
30 mm
Zentrifugenröhrchen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    10
    Minuten
    44
    Sekunden
    15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen > Fassungsvermögen: 50 ml; mit Sockel; steril