Learn More
Fisherbrand™ Konische Zentrifugen- und Probenröhrchen, schwarz, hohes Aufnahmevermögen
Für lichtempfindliche Proben in vollkommen schwarz lieferbar. Fisherbrand™ Konische Zentrifugen- und Probenröhrchen werden mit angebrachten, flachen Verschlüssen geliefert und lassen sich so einfach mit einer Hand benutzen. Sie sind autoklavierbar und für den Einmalgebrauch vorgesehen.
Marke: Fisherbrand™ HS4429
285.15 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Als nicht-pyrogenisch und DNase-/RNase-frei zertifiziert
- Chargenübergreifende Rückverfolgbarkeit mit einfach zu öffnender Verpackung
- Beschriftungsbereich und flache Deckel aus Polyethylen für eine einfache Kennzeichnung
- Angebrachte, flache Kappen
Spezifikation
Certified DNase, RNase, and Pyrogen Free | |
Schwarz | |
50 ml | |
Polypropylen | |
Steril | |
Zylindrisch | |
1.7 oz. | |
Schraube | |
Ja | |
Ja |
Polyethylen | |
Schwarz | |
Ja | |
Attached Flat Caps | |
Autoklavierbar | |
114 mm | |
Konisch | |
Ja | |
29 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen