Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Bedruckt mit gleichmäßiger schwarzer Graduierung für bessere Lesbarkeit ohne Präzisionsverlust. Fisherbrand™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen haben eine hohe chemische Beständigkeit und RZB-Toleranz.
Marke: Fisherbrand™ 430046
125.92 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Großes weißes Beschriftungsfeld für die einfache Beschriftung von Proben
- Mit einer blauen sicher abdichtenden Verschlusskappe mit Dichtring und doppeltem Startgewinde
- Verpackt in Hülsen, 25/Hülse
Spezifikation
95 kPa | |
50 ml | |
Zentrifugation | |
Unsteril | |
Zentrifugenröhrchen |
Blau | |
Polypropylen | |
25/Hülse; Karton mit 500 | |
Stecker |