Learn More
Wheaton™ Graduierte 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Zentrifugenröhrchen, ideal zum Drehen von flüssigen Proben.
Marke: Wheaton™ 380100
234.39 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auslauffrei
- Serile
- Röhrchen auf konischer Basis
- Graduiert
Spezifikation
Polyethylen | |
Blau | |
Ja | |
500 | |
Im Beutel | |
Nicht autoklavierbar | |
Schraube | |
Ja | |
9500 × g |
Blau | |
50 ml | |
Polypropylen | |
25 | |
Steril | |
Konisch | |
Ja | |
30 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Graduierte 50 ml-Zentrifugenröhrchen > Verpackung: Im Beutel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur