Learn More
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke:  Labcon™ 3192-870-006-9
209.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16654062
  • 220.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 20.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbar
  • Fassungsvermögen: 50 mL
  • Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre und den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität, IATA 95 kPa
50 mL
Polypropylenharz
500 Tubes/Pk.
500/Beutel
SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
Zylindrisch
Ja
Schraubverschlüsse in Stopfenform
5 bis 45 in Schritten von 1
20,000 x g
Naturfarben
Ja
500 Tubes/Cs.
500 Röhrchen/Beutel/500 Kappen in separatem Beutel/500 Röhrchen und Kappen/Karton
Unsteril
Autoklavierbar
29 mm
Konisch
Ja
Zentrifugenröhrchen
Name des Produkts
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen > Schraubverschlüsse in Stopfenform; 500 Röhrchen pro Beutel/500 Verschlüsse in separatem Beutel/500 Röhrchen und Kappen pro Karton; nicht steril