Learn More
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.60000kg
Beschreibung
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen, verfügbar in verschiedenen Größen, zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien aus. Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
- Pyrogenfrei
- Konischer Boden
- Große Beschriftungsfläche
- Sterile und unsterile Ausführungen
- Mit schwarzer Skala und weißer Beschriftungsfläche
- 15 ml-Röhrchen mit in 0.5 ml-Schritten unterteilter Skala von 2 bis 14.5 ml
- 50 ml-Röhrchen mit in 5 ml-Schritten unterteilter Skala von 5 bis 50 ml
Bestellinformation
Verpackt in Schaumstoffgestellen oder Hülsen lieferbar.
Spezifikation
2,1 in. | |
Polypropylen | |
500 | |
Großpackung | |
Steril | |
115 mm | |
Konisch | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
5 ml | |
15.000 × g |
50 ml | |
Schwarze Graduierungen Verpackt mit zwei zusätzlichen Styroporgestellen | |
25 | |
Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für Polypropylen und PET ist identisch (0 bis 40 °C) | |
Konisch | |
1,69 oz. | |
Flache Kappe | |
28 mm | |
Zentrifugenröhrchen |