Learn More
Wheaton™ Graduierte 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Zentrifugenröhrchen, ideal zum Drehen von flüssigen Proben.
Marke:  Wheaton™ 380110
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16434989
  • 252.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auslauffrei
  • Serile
  • Röhrchen auf konischer Basis
  • Graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Blau
Ja
500
Im Gestell
Nicht autoklavierbar
Schraube
Ja
9500 × g
Blau
50 ml
Polypropylen
25
Steril
Konisch
Ja
30 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Wheaton™ Graduierte 50 ml-Zentrifugenröhrchen > Verpackung: Im Gestell