Learn More
Corning™ CentriStar™ Zentrifugenröhrchen
Mit CentriStar™ Verschlüssen mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite und verbesserter Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerolltem Rand für einfacheres Greifen. Corning™Zentrifugenröhrchen mit CentriStar™ Verschlüssen mit auslaufsicherem Design verfügen über einen revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen vollständig verhindert.
Marke: Corning™ 430791
138.20 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Auslaufsicheres Design mit einem revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen vollständig verhindert. CentriStar™ Verschlüsse mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite bieten verbesserte Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerolltem Rand für einfacheres Greifen.
Herausragendes Leistungsverhalten
- Temperaturbereich von -80 bis 120 °C
- Konische Böden
- Hergestellt aus reinem Polypropylen für medizinische Zwecke (PP) für ausgezeichnete Sichtbarkeit und Festigkeit
- Steril, zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Große weiße Beschriftungsfläche und schwarze aufgedruckte Graduierungen
- 5 Jahre haltbar
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Orange | |
Klar | |
Ja | |
500 | |
Manschette | |
Konisch | |
0,507 oz. | |
CentriStar | |
Große, weiße Beschriftungsfläche | |
1,5 bis 14,5 ml in 0,5 ml-Intervallen | |
12.500 × g |
HDPE | |
0,7 in. | |
15 ml | |
Polypropylen | |
50 | |
Steril | |
118 mm | |
Konisch | |
Ja | |
17,5 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
33624204 | Qualitätsbescheinigung | 16/04/2025 | 430791 |
33624202 | Qualitätsbescheinigung | 16/04/2025 | 430791 |
32524048 | Qualitätsbescheinigung | 16/04/2025 | 430791 |
32424053 | Qualitätsbescheinigung | 16/04/2025 | 430791 |
32024015 | Qualitätsbescheinigung | 16/04/2025 | 430791 |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30