Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
Marke: Corning™ 431123
254.60 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
- Corning Zentrifugenröhrchen verfügen über aufgedruckte schwarze Graduierung und eine große weiße Beschriftungsfläche
- Erhältlich mit Verschlüssen in verschiedenen Ausführungen: Der fortschrittliche Corning CentriStarTM Verschluss oder der ursprüngliche Dichtungssteckverschluss
- Steril
- Nicht-pyrogen
- Nur 95 kPA (14 psi) druckgeprüfter – Dichtungssteckverschluss
PP = Polypropylen, PET = Polyethylenterephthalat, RZB = relative Zentrifugalkraft (x g).
Spezifikation
RNase-, DNase-frei | |
Orange | |
500 ml | |
36 | |
Kein Gestell | |
Konisch | |
Konisch | |
Nein | |
Zentrifugenröhrchen |
HDPE | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
6 | |
Steril | |
16,9 oz. | |
Stecker | |
Ja | |
6000 × g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
33824026 | Qualitätsbescheinigung | 16/04/2025 | 431123 |
32724025 | Qualitätsbescheinigung | 16/04/2025 | 431123 |
32424023 | Qualitätsbescheinigung | 29/03/2025 | 431123 |
32024022 | Qualitätsbescheinigung | 25/02/2025 | 431123 |
29024022 | Qualitätsbescheinigung | 22/02/2025 | 431123 |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen