Learn More
Thermo Scientific™ Easy Pierce Heißsiegelfolie
Ideal für das Verwalten chemischer Verbindungen und Hochdurchsatz-Screening-Anwendungen
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0757
85.68 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11979355
  • 157.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit den Thermo Scientific™ Heißsiegelfolien für die ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte. Die Heißversiegelung eignet sich ideal für Lagerungsanwendungen und bietet außerdem die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Mikrotiterplatte anschließend wieder zu verschließen. Bei der Heißversiegelung wird das Versiegelungsmaterial zunächst direkt über der Mikrotiterplatte in Position gebracht. Anschließend wird mehrere Sekunden lang gleichmäßig Wärme zugeführt, wodurch sich das Versiegelungsmaterial mit den erhöhten Rändern der einzelnen Wells der Mikrotiterplatte verbindet und diese vollständig versiegelt.
  • Für PCR geeignet (erfordert den Druck eines beheizten Schraubdeckels)
  • Leicht zu durchstechen
  • Die abziehbare Klebverbindung kann von Hand entfernt werden.
  • Die 20 μm dicke Folie lässt sich noch leichter durchstechen und eignet sich für mehrere Schichtungen.
  • Empfohlen für:
  • Temperaturbeständigkeit der Versiegelung: –80 bis +80 °C (+120 °C mit ausreichendem Druck vom Deckel des Thermocyclers)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminum
85 x 135 mm
Easy Pierce Foil
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Thermo Scientific Matrix
    Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.
    Aktionscode: 25075
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    73
    Stunden
    15
    Minuten
    36
    Sekunden
    12
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    12
    Stunden
    15
    Minuten
    36
    Sekunden
    12
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Easy Pierce Heißsiegelfolie > Für ALPS 25 Automated Laboratory Plate Sealer; 38 Mikrometer; Platten