Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
Marke: Micronova™ CR100PC-1LG
19.48 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
Das Micronova Reinraum-Vinylband erlaubt ein sauberes Ablösen von Wafer-Kartuschen und Reinraumarbeitsflächen, und die matte Oberfläche kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden. Spezielle Verarbeitungs- und Verpackungstechniken sorgen für geringe Partikellast und extrahierbare Ionenzahlen für Anwendungen im und um den Reinraum.
- Vinylband mit synthetischem Gummikleber
- Saubere Ablösung von Wafer-Kassetten und den meisten Reinraumarbeitsflächen.
- Ideal zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
- Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
- Speziell für den Reinraum verarbeitet und verpackt
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Breiten
- Einzeln verpackt in einem Polyethylen-Beutel
- 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Hellgrün | |
Klebeband für den Reinraum | |
Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. (2,01 m) | |
1 in. |
Naturkautschuk | |
Vinyl | |
Unsteril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.) | |
33 m | |
25,4 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
045071-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/08/2024 | CR100PC-1LG |
032794-000 | Konformitätsbescheinigung | 03/06/2022 | CR100PC-1LG |
029658-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2021 | CR100PC-1LG |
024951-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2021 | CR100PC-1LG |
025216-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2021 | CR100PC-1LG |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
29Stunden
4Minuten
49Sekunden
42Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %