Learn More
Thermo Scientific™ Clear Seal Diamond Heißversiegelungsfolie
Klare Polymer-Heißversiegelung ist ideal für Fluoreszenz- und Kolorimetrieanwendungen
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0812
128.88 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11540314
  • 236.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Klare Polymer-Heißversiegelung ist ideal für Fluoreszenz- und Kolorimetrieanwendungen
  • Für PCR in Thermocyclern mit beheiztem Schraubgewinde- oder Klappdeckel geeignet
  • Gute optische Klarheit, ideal für die qPCR und andere Fluoreszenz-Anwendungen
  • Abziehbar
  • Begrenzte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit der Versiegelung: -80 °C bis +120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
Diamond Clear Seal, Polmer, 85 x 135 mm
Unsteril
96
Für den automatisierten ALPS 25 Laborplattenversiegler
Folie, Dichtung oder Applikator
Polypropylen
Nein
Alle Well-Formen
Reagenzien für die Biowissenschaft
Polyethylen
Nicht autoklavierbar
80 x 125 mm
Bögen
Abgene™
Nein
-80 bis +120 °C
Polypropylen, Polyethylen, Cycloolefin-Copolymer, Polystyrol
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Clear Seal Diamond Heißversiegelungsfolie > Für ALPS 25 Automatisiertes Laborplattenversiegelungsgerät; Bleche