Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
Marke: Micronova™ CR100PC-1DB
Beschreibung
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
- Hergestellt aus Vinyl mit synthetischem Gummikleber, der ein sauberes Abziehen von Wafer-Kartuschen und den meisten Reinraumarbeitsflächen gewährleistet
- Klebt und dichtet gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen ab
- Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
- Einzeln verpackt in Polyethylen-Beutel
Bestellinformation
Erhältlich in 36 yd. (33 m) langen Rollen in rot, gelb, weiß, schwarz, braun, dunkelblau, dunkelgrün, hellblau, hellgrün, orange, violett und durchsichtig. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter unter +1-800-7726733, um Bestellinformationen zu Farben zu erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dunkelblau | |
Klebeband für den Reinraum | |
Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. | |
1 in. |
Naturkautschuk | |
Vinyl, Synthetic Rubber | |
Unsteril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.) | |
33 m | |
25.4 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047791-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/01/2025 | CR100PC-1DB |
045836-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/10/2024 | CR100PC-1DB |
044992-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/08/2024 | CR100PC-1DB |
044598-000 | Konformitätsbescheinigung | 26/06/2024 | CR100PC-1DB |
043398-000 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2024 | CR100PC-1DB |