Learn More
3M™ Speedglas™ Innenabdeckplatte 9002X
Die 3M™ Speedglas™-Innenabdeckplatte 9002X wurde entwickelt, um die Innenseite des Filters vor Funken und Spritzern zu schützen.
Marke: 3M™ 7000000184
19.68 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die innere Abdeckplatte schützt die Innenseite des Filters vor Funken und Spritzern
- Ersetzen Sie die Platte immer dann, wenn sie tief eingeschnitten, zerkratzt oder zu schmutzig ist, um sie mit einem weichen Tuch oder Linsenpapier zu reinigen
- Reinigen Sie die Teile regelmäßig mit einem weichen Tuch und ersetzen Sie sie, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
- Kann verwendet werden, um den Schweißfilter um +1 oder +2 dunkle Farbtöne zu erhöhen.
- Bei Nichtverwendung einer inneren Schutzplatte mit dem Filter erlischt die Garantie, wenn Funken oder Spritzer das Glas beschädigen
Spezifikation
Durchsichtig | |
3M™ Speedglas™ Schweißfilter | |
Innere Abdeckplatte |
53 x 103 cm | |
Schutz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Speedglas™ Innenabdeckplatte 9002X > Kann verwendet werden mit: Schutz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur