Learn More
Thermo Scientific™ Haftfolien für PCR-Platten
Thermo Scientific™ ABgene selbstklebende PCR-Plattenversieglungen bieten eine effektive und praktische Versiegelungsmethode für PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0626
101.20 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10130853
  • 126.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ selbstklebende PCR-Plattenversieglungen bieten eine effektive und praktische Versiegelungsmethode für PCR- und qPCR-Anwendungen.
Besondere Eigenschaften
  • Transparent für Stichproben
  • Starker Klebstoff verhindert Verdunstung während des thermischen Zyklus oder der Probenlagerung
  • Keine klebrigen Rückstände auf der Platte, wenn die Versiegelung abgezogen wird
  • Endstücke zum einfachen Anbringen und Entfernen der Versiegelung
  • Empfohlen für Thermocycler mit einem Schraub- oder Klappdeckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silber
Aluminum
Folie, Dichtung oder Applikator
Ja
96/384-Well-Mikrotiterplatte
Leicht abziehbare PCR-Klebefolie
100 sheets
Klebefolienversiegelung
-40°bis +120 °C
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Haftfolien für PCR-Platten > PCR-Folie; 100 Bögen