Learn More
Thermo Scientific™ Dichtungshaftfolien für PCR-Mikrotiterplatten
Thermo Scientific™ ABgene selbstklebende PCR-Plattenversieglungen bieten eine effektive und praktische Versiegelungsmethode für PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0558
73.60 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ selbstklebende PCR-Plattenversieglungen bieten eine effektive und praktische Versiegelungsmethode für PCR- und qPCR-Anwendungen.
Besondere Eigenschaften
- Transparent für Stichproben
- Starker Klebstoff verhindert Verdunstung während des thermischen Zyklus oder der Probenlagerung
- Keine klebrigen Rückstände auf der Platte, wenn die Versiegelung abgezogen wird
- Endstücke zum einfachen Anbringen und Entfernen der Versiegelung
- Empfohlen für Thermocycler mit einem Schraub- oder Klappdeckel
Spezifikation
klar | |
100 | |
Folie, Dichtung oder Applikator | |
-20°bis +120 °C |
Leicht abziehbare PCR-Klebefolie | |
100 sheets | |
Selbstklebende transparente Versiegelung | |
96/384-Well-Mikrotiterplatte |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
13Stunden
3Minuten
49Sekunden
11Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%