Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
Marke:  Micronova™ CR100PC-1DG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12803662
Beschreibung
Beschreibung
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
  • Hergestellt aus Vinyl mit synthetischem Gummikleber, der ein sauberes Abziehen von Wafer-Kartuschen und den meisten Reinraumarbeitsflächen gewährleistet
  • Klebt und dichtet gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen ab
  • Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
  • Einzeln verpackt in Polyethylen-Beutel
Bestellinformation
Erhältlich in 36 yd. (33 m) langen Rollen in rot, gelb, weiß, schwarz, braun, dunkelblau, dunkelgrün, hellblau, hellgrün, orange, violett und durchsichtig. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter unter +1-800-7726733, um Bestellinformationen zu Farben zu erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dunkelgrün
Klebeband für den Reinraum
Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung
16 °C bis 27 °C
36 yd.
1 in.
Naturkautschuk
Vinyl, Synthetic Rubber
Unsteril
60 °F bis 80 °F
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.)
33 m
25.4 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048689-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/03/2025 Catalog NumberCR100PC-1DG
Chargennummer036659-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/02/2023 Catalog NumberCR100PC-1DG
Chargennummer035377-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/01/2023 Catalog NumberCR100PC-1DG
Chargennummer032898-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/06/2022 Catalog NumberCR100PC-1DG
Chargennummer032284-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/05/2022 Catalog NumberCR100PC-1DG
Name des Produkts
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau > Breite: 1 Zoll