Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
Marke:  Micronova™ CR100PC-1OR
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12833662
Beschreibung
Beschreibung
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
  • Hergestellt aus Vinyl mit synthetischem Gummikleber, der ein sauberes Abziehen von Wafer-Kartuschen und den meisten Reinraumarbeitsflächen gewährleistet
  • Klebt und dichtet gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen ab
  • Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
  • Einzeln verpackt in Polyethylen-Beutel
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Orange
Klebeband für den Reinraum
Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung
16 °C bis 27 °C
36 yd.
1 in.
Naturkautschuk
Vinyl
Unsteril
60 °F bis 80 °F
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.)
33 m
25.4 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer049075-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/04/2025 Catalog NumberCR100PC-1OR
Chargennummer048690-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/03/2025 Catalog NumberCR100PC-1OR
Chargennummer047862-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/01/2025 Catalog NumberCR100PC-1OR
Chargennummer047290-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/12/2024 Catalog NumberCR100PC-1OR
Chargennummer046724-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog NumberCR100PC-1OR
Name des Produkts
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau > Cleanroom Vinyl Tape, 3 in. plastic core, 1 in. wide, orange