Learn More
3M™ Speedglas™ Innenabdeckplatte 9002X
Die 3M™ Speedglas™-Innenabdeckplatte 9002X wurde entwickelt, um die Innenseite des Filters vor Funken und Spritzern zu schützen.
Marke:  3M™ 7100090450
43.96 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15760098
  • 211.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die innere Abdeckplatte schützt die Innenseite des Filters vor Funken und Spritzern
  • Ersetzen Sie die Platte immer dann, wenn sie tief eingeschnitten, zerkratzt oder zu schmutzig ist, um sie mit einem weichen Tuch oder Linsenpapier zu reinigen
  • Reinigen Sie die Teile regelmäßig mit einem weichen Tuch und ersetzen Sie sie, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
  • Kann verwendet werden, um den Schweißfilter um +1 oder +2 dunkle Farbtöne zu erhöhen.
  • Bei Nichtverwendung einer inneren Schutzplatte mit dem Filter erlischt die Garantie, wenn Funken oder Spritzer das Glas beschädigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
3M™ Speedglas™ Schweißfilter
Innere Abdeckplatte
53 x 103 cm
Erhöhung um 1 Schattierung
Name des Produkts
3M™ Speedglas™ Innenabdeckplatte 9002X > Kann verwendet werden mit: Erhöhung um 1 Schattierung