Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pinzetten
Nehmen Sie kleine und große Gegenstände mit dem speziellen Dual-Action-Design auf. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pinzetten sind ideal für die Aufnahme von Gegenständen mit einer Breite von bis zu 25 mm.
Marke:  Sampling Systems™ 8025H-115S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15849421
  • 83.60 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
115 mm
Sterile Pinzetten
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer120950 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2024 Catalog Number8025H-115S
Chargennummer119713 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/09/2024 Catalog Number8025H-115S
Chargennummer118008 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/03/2024 Catalog Number8025H-115S
Chargennummer070766 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/02/2023 Catalog Number8025H-115S
Chargennummer071982 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/12/2022 Catalog Number8025H-115S
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pinzetten > dimProductType: Sterile Pinzetten