Learn More
Thermo Scientific™ GelCode™ Blue Safe Proteinfärbemittel
Mit dieser hochempfindlichen Einstufen-Färbung können Sie Proteine in Polyacrylamid-Gelen schnell erkennen, um Versandkosten von Gefahrstoffen zu vermeiden.
Marke: Thermo Scientific™ 24596
247.00 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ GelCode Blue Safe Proteinfärbemittel ist ein schnelles und empfindliches Coomassie-Farbstoff-Reagenz, das in einem Schritt hochempfindliche Proteine in Polyacrylamidgelen nachweist und so formuliert ist, dass gefährliche Versandkosten vermieden werden.
GelCode Blue Safe Proteinfarbstoff ist ein auf Coomassie G-250-Farbstoff basierendes Reagenz für das Färben von Proteinen auf Polyacrylamidgelen und Membranen. Der GelCode Blue Safe Farbstoff verfügt über eine große Empfindlichkeit, die den Nachweis von nur 9 ng Protein ermöglicht. Diese proteinspezifische Färbung ermöglicht die direkte Betrachtung von Bändern auf einem Gel oder einer Membran während der Färbung und ist mit Massenspektrometrie-Anwendungen kompatibel. Der Färbeprozess ist einfach und flexibel und erfordert in der Regel eine 15-minütige Inkubation des Gels oder der Probe mit dem GelCode Blue Safe Proteinfarbstoff, gefolgt von einer einfachen Wasserspülung, um blaue Proteinbänder und einen klaren Hintergrund zu erhalten. Da die mitgelieferten Aktivator-Kristalle in einer separaten Flasche verpackt und trocken geliefert werden, wird GelCode Blue Safe Proteinfärbemittel gemäß den Versandanforderungen des US-amerikanischen Verkehrsministeriums (Department of Transportation, DOT) als ungefährlich eingestuft.Leistungsmerkmale:
Empfindlich und schnell – Erkennung von nur 9 ng Protein pro Band in 15 Minuten
Sicher – Nicht ätzend für die Haut, nicht entzündlich und bis zur Aktivierung sicher zu versenden und zu lagern
Praktisch – Nur Wasserwäsche, keine Säure-Fixiermittel oder Methanol-Entfärbungslösungen erforderlich
Vielseitig – Geeignet zum Färben von 1D- und 2D-Polyacrylamidgelen, Nitrocellulose und PVDF-Membranen (mehrere Protokolle in der Anleitung enthalten)
Kompatibel – Nützlich für qualitative Visualisierung, quantitative Densitometrie und nachfolgende Exzision und Analyse durch Massenspektrometrie
Anwenderfreundlich – Fügen Sie vor dem ersten Gebrauch Aktivator-Kristalle hinzu und lösen Sie sie auf. Fügen Sie dann einfach Reagenz zu den Färbegelen hinzu
Stabil – Lagern Sie nicht aktivierte oder aktivierte Farbstoffe bei Raumtemperatur für bis zu ein Jahr
Especificaciones
Bei Raumtemperatur lagern. | |
In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion | |
Coomassie | |
GelCode™ | |
Protein |
GelCode™ Blue Safe Protein Stain, 3.5 L | |
Kolorimetrisch | |
Sicheres Protein-Färbemittel | |
3,5 l |
Sugerencias de productos
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Seguridad y manipulación
- GelCode Blue Safe Protein Stain, 3.5 L
Palabra de advertencia
- Achtung
Clasificación
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Consejos de prudencia
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Enthält: activator crystals
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL400243 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 24596_LITL18 PROMO,24596 |
ZL400243A | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 24596_LITL18 PROMO,24596 |
ZJ399161 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 24596_LITL18 PROMO,24596 |
ZI393870 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 24596_LITL18 PROMO,24596 |
ZI393870A | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 24596_LITL18 PROMO,24596 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.