Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsbänder
Verringern Sie die Verdunstung und schützen Sie die Proben vor Kontamination oder Verschütten mit diesen Klebefolien, die sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0580
44.71 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11524794
  • 84.15 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Klebefolien minimieren die Verdunstung und schützen die Proben vor Kontaminationen und Verschütten.
Thermo Scientific Nunc Life Science Produkte bieten zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
Thermo Scientific Dichtungsklebefolien bieten eine effektive Abdichtung. Sie haben eine leicht verwendbare, nicht klebende Lasche und halten Temperaturen zwischen -40 ° und 80 ° C stand.
Merkmale der Thermo Scientific Dichtungsklebefolien
  • Nicht klebende Lasche zum einfachen Entfernen der Dichtung
  • Großer Temperaturbereich: -40 ° bis 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Unsteril
96
100
Allgemein; für die Langzeit- oder Kurzzeitlagerung
Abgene™
Nein
-40 °C° bis +80 °C°
Alle Mikrotiterplatten
Ja
Reagenzien für die Biowissenschaft
PVC-beschichtetes Polypropylen
Autoklavierbar
100
Für Kristallographie und Genotypisierung
Selbstklebende Versiegelung
Acryl
Ja
Alle Well-Formen
Allgemein
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Matrix
    Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.
    Aktionscode: 25075
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsbänder > Mit Polyvinylchlorid beschichtetes PP mit Acryl-Kleber
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.