Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflanschglocke, mit Knopf
Planflanschglocke mit Knopf und geschliffenem Flansch zum Aufsetzen auf Vakuum-Experimentierteller (Unterdruckkammer).
Marke:  DWK Life Sciences 244605902
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12739666
  • 285.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Standardmäßig werden Versuche bei Normaldruck durchgeführt. Die Versuchsführung unter Vakuum (Unterdruck) kann signifikante Auswirkungen auf den Reaktionsablauf haben. Um diese Auswirkungen im Grob- und Feinvakuumbereich betrachten zu können, benötigt man einen Vakuum-Experimentierteller sowie eine Planflanschglocke (auch Luftpumpenglocke genannt).
  • Der Knopf ermöglicht ein einfaches Anheben der Glocke
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
185 mm
Vakuumanwendungen; Tests in Vakuumkammern
Autoklavierbar
Borosilikatglas 3.3
1/Packung
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Planflanschglocke, mit Knopf > Durchmesser: 185 mm